Wichtige Dokumente
111058
2-Methyl-1-hepten
97%
Synonym(e):
2-Methyl-1-heptene
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
38 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
117-120 °C (lit.)
Dichte
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(C)=C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h2,4-7H2,1,3H3
InChIKey
RCBGGJURENJHKV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?