Wichtige Dokumente
111627
2-Methyl-1-hexen
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
Dichte
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(C)=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChIKey
IRUDSQHLKGNCGF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?