111015
Methylencyclohexan
98%
Synonym(e):
1-Methylenecyclohexane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
Dichte
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h1-6H2
InChIKey
YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
28.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-2 °C - closed cup