Wichtige Dokumente
108111
Benzolsulfonylchlorid
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.04 mmHg ( 20 °C)
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-15 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: soluble
Dichte
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F
Flammpunkt (°C)
127 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?