Wichtige Dokumente
12620
Benzolsulfonylchlorid
for HPLC derivatization
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for HPLC derivatization
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.04 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (AT)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
n20/D 1.551
bp
251-252 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-15 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: soluble
Dichte
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F
Flammpunkt (°C)
127 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)