Merck
ALD00178
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
Größe auswählen
10 G
CHF 1’210.00
CHF 1’210.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 1’210.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4F2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 1’210.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n/D 1.476
Dichte
1.421 at 25 °C
SMILES String
FC1=CC=CC=C1S(=O)(F)=O
InChI
1S/C6H4F2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChIKey
ODVXTZVBPYPQLJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.0 °F
Flammpunkt (°C)
106.67 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.