04936
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[Bis(dimethylamino)methylen]-5-chlorobenzotriazolium 3-oxide hexafluorophosphate, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(6-chloro-1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate, HCTU
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Impuretés
≤0.5% water
Pf
185-190 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(N([C+](N(C)C)N(C)C)N=[N+]2[O-])C2=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C11H15ClN5O.F6P/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthesis of near-infrared pH activatable fluorescent probes
Synthesis of human β-amyloid by Fmoc chemistry
Stereoselective Horner-Wadsworth-Emmons olefination
Covalent ligation of fluorescent peptides to quantum dots
Alkylation of human telomere sequence
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable