8.51012
HCTU
O-(1H-6-Chlorobenzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Synonyme(s) :
HCTU
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
>185 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H15ClN5O.F6P/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Protocoles associés et articles techniques
Guide de sélection des réactifs de couplage
Références bibliographiques
[1] O. Marder, et al. (2002) Chimica Oggi, 37.
[2] G. Sabatino, et al. in ′Peptides 2002, Proceedings of the 27th European Peptide Symposium′, E. Benedetti & C. Pedone (Eds), Naples, Edizioni Ziino, 2002, pp. 272.
[3] M. Gude & S. Barthélémy in ′Peptides 2002, Proceedings of the 27th European Peptide Symposium′, E. Benedetti & C. Pedone (Eds), Naples, Edizioni Ziino, 2002, pp. 122.
[4] G. Sabatino, et al. in ′Peptide Revolution: Genomics, Proteomics & Therapeutics, , Proc. 18th American Peptide Symposium′, M. Chrev & T. K. Sawyer (Eds), Cardiff, American Peptide Society, 2003, pp. 49.
Application
- Optimisation de la synthèse parallèle à haut débit d'agonistes du récepteur du GLP1 (glucagon-like peptide 1) : décrit l'utilisation de l'HCTU comme réactif de couplage dans la synthèse peptidique, en soulignant son efficacité dans la production d'agonistes du GLP-1. (Ramos-Colón et al., 2018).
- Synthèse efficace de dérivés de la quinoxaline en utilisant l'HCTU comme catalyseur dans du DMF : décrit une nouvelle méthode de synthèse de la quinoxaline et de ses dérivés à l'aide de l'HCTU, en soulignant ses propriétés catalytiques qui facilitent les réactions chimiques efficaces. (Sasane et al., 2023).
- Conversion monotope efficace d'acides carboxyliques en benzimidazoles grâce à une méthodologie promue par l'HBTU : décrit l'utilisation de l'HCTU dans une méthodologie visant à convertir des acides carboxyliques en benzimidazoles, en soulignant son rôle aux côtés d'autres agents carbodiimides. (Barasa and Yoganathan, 2018).
Liaison
Remarque sur l'analyse
Aspect de la substance (aspect) : poudre
Identité (IR) : test réussi
Dosage (HPLC, % d′aire) : ≥ 98,0 % (a/a)
Solubilité (1 mmole dans 2 ml de DMF) : clairement soluble
Eau (K. F.) : ≤ 0,50 %
Pour voir les systèmes de solvants utilisés pour la CCM (TLC) des produits Novabiochem®, veuillez cliquer ici.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® propose un grand nombre de réactifs de couplage pour l'activation in situ. Les réactifs d'activation in situ sont faciles à utiliser, réagissent rapidement (même avec les acides aminés encombrés stériquement) et leur utilisation n'entraîne généralement pas de réactions secondaires.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.