12804
HBTU
≥98.0% (T), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate, O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate
About This Item
Produits recommandés
product name
HBTU, ≥98.0% (T)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable