387649
N,N-Diisopropyléthylamine
purified by redistillation, 99.5%
Synonyme(s) :
N-Éthyldiisopropylamine, DIPEA, « Base de Hüning », Éthyldiisopropylamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
31 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99.5%
Forme
liquid
Produit purifié par
redistillation
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
127 °C (lit.)
Pf
<−50 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
Densité
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Clé InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Comme base organique dans la synthèse des indénopyrones.
- Comme activateur des complexes d′iridium chiraux à ligands N, P, qui peuvent être utilisés lors de l′hydrogénation de nitriles α,β-insaturés.
- Comme base non nucléophilique pour les réactions de substitution.
- Comme matière de départ pour la préparation des bis[1,2]dithiolo[1,4]thiazines et des bis[1,2]dithiolopyrroles.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.1 °F
Point d'éclair (°C)
9.5 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter