D115606
1,5-Dihydroxynaphthalene
97%
Synonyme(s) :
1,5-Naphthalenediol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
259-261 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
Clé InChI
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2