274127
1,6-Dihydroxynaphthalene
99%
Synonyme(s) :
1,6-Naphthalenediol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
130-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2c(O)cccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h1-6,11-12H
Clé InChI
FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable