185507
2-Naphthol
99%
Synonyme(s) :
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.97 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 145.5 °C)
Pureté
99%
Forme
powder or flakes
Point d'ébullition
285-286 °C (lit.)
Pf
120-122 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
Chaîne SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Clé InChI
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Description générale
Application
<li><strong>Transformation Reactions in Organic Chemistry:</strong> It is also involved in recent advances in the transformation reactions of Betti base derivatives during the synthesis of 1-(alpha;-aminobenzyl)-2-naphthol (Olyaei and Sadeghpour, 2024).</li>
</ul>
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
307.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
153 °C - closed cup