D116408
2,7-Dihydroxynaphthalene
97%
Synonyme(s) :
2,7-Naphthalenediol
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Pf
185-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
Clé InChI
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable