N6250
1,3-Dihydroxynaphthalene
≥99% purity , crystalline
Synonyme(s) :
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
1,3-Dihydroxynaphthalene, ≥99%, crystalline
Essai
≥99%
Forme
crystalline
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
white to tan
Pf
123-125 °C (lit.)
124-125 °C
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
λmax
288 nm (298 nm (ethanol))
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
Clé InChI
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable