D21200
1,5-Diaminonaphthalene
97%
Synonyme(s) :
1,5-DAN, 1,5-Naphthalenediamine, NSC 401110
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
185-187 °C (lit.)
Fluorescence
λex 330 nm (H2O:MeOH (1:4))
Chaîne SMILES
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
Clé InChI
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
438.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
226 °C - DIN 51758