20425
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
technical
Synonyme(s) :
Bredereck’s reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
Point d'ébullition
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
Clé InChI
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Preparation of pyrroloquinazolines as photochemotherapeutic agents
- Enanatioslective formal synthesis of the Cinchona alkaloid quinine via stereoselective intermolecular radical addition
- Synthesis of camptothecin via intramolecular isomuenchnone cycloaddition reaction
- Aminomethylenation reactions
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup