762334
Diethyl methylphosphonite
97%
Synonyme(s) :
Diethoxymethylphosphine
About This Item
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.419
Densité
0.907 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOP(C)OCC
InChI
1S/C5H13O2P/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
NSSMTQDEWVTEKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.9 °F
Point d'éclair (°C)
29.4 °C