140732
N,N-diméthylformamide diméthyl acétal
technical grade, 94%
Synonyme(s) :
1,1-Diméthoxy-N,N-diméthylméthylamine, 1,1-Diméthoxytriméthylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
94%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
pb
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
Chaîne SMILES
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
Clé InChI
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- An organocatalyst for the synthesis of 1,2-disubstituted-3,4-dihydronaphthalenes by the reaction of vinylarenes and electron-deficient alkynes.
- A building block for the preparation of heterocyclic compounds such as enamines and amidines via formylation of methylene and amino groups.
- A reagent in the synthesis of 1,4-diaryl-piperazine-2,5-diones by reacting with chloroacetamides.
- A reagent along with enamine and alkyne for the preparation of 2,3,4,5-tetrasubstituted pyridine derivatives by three-component coupling reaction in the presence of Me3SiCl.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
42.8 °F
Point d'éclair (°C)
6 °C