1051602
USP
Benzhydrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Diphenylmethanol, Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
569,00 $
About This Item
569,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyclizine, diphenhydramine
Fabricant/nom de marque
USP
pb
297-298 °C (lit.)
Pf
65-67 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Clé InChI
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable