1218005
USP
Diphenhydramine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diphenhydramine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
Clé InChI
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Application
- Acetaminophen, Diphenhydramine Hydrochloride, and Pseudoephedrine Hydrochloride Tablets
- Dimenhydrinate
- Dimenhydrinate Tablets
- Diphenhydramine and Phenylephrine Hydrochlorides Tablets
- Diphenhydramine and Pseudoephedrine Capsules
- Diphenhydramine Hydrochloride
- Diphenhydramine Hydrochloride and Ibuprofen Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable