Documents
270997
Sigma-Aldrich
Dichlorométhane
anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Synonyme(s) :
DCM, Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Numéro Beilstein :
1730800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 1613
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
6.86 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Contient
40-150 ppm amylene as stabilizer
Limite d'explosivité
22 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.001% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le dichlorométhane a été testé comme milieu solvant pour le complexe oxyde de chrome(VI)-dipyridine. Sa solubilité a été estimée à 12,5 g/100 ml. Des investigations ont été menées sur le rôle de la quantité de la charge en TiO2 sur un support de charbon actif employé dans la photodécomposition du dichlorométhane.
Le dichlorométhane est un solvant organique chloré susceptible de se dégrader avec le temps. Cette dégradation peut être évitée par l′ajout d′amylène en guise de stabilisant.
Application
Le dichlorométhane a été utilisé pour quantifier les composés volatils émis par la myrtille en réponse à l'attaque de défoliateurs (bombyx disparate), par chromatographie en phase gazeuse.
Le dichlorométhane peut servir de solvant dans l′oxydation d′alcools primaires et secondaires à l′aide du complexe oxyde de chrome(VI)-dipyridine. Du perchlorate de lithium en suspension dans du DCM constitue un milieu efficace pour les réactions d′aldolisation de Mukaiyama d′aldéhydes en présence d′acétal de cétène silylé. Le DCM peut également être employé comme solvant pour la synthèse de 2-bromo-6-lithiopyridine à partir de 2,6-dibromopyridine via une réaction d′échange lithium-brome.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Cesar R Rodriguez-Saona
Journal of visualized experiments : JoVE, (58)(58), doi:10-doi:10 (2012-01-05)
Herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) are commonly emitted from plants after herbivore attack. These HIPVs are mainly regulated by the defensive plant hormone jasmonic acid (JA) and its volatile derivative methyl jasmonate (MeJA). Over the past 3 decades researchers have documented
Carbon-carbon bond formation catalyzed by lithium perchlorate in dichloromethane
Reetz MT & Fox DN
Tetrahedron Letters, 34(7), 1119-1122 (1993)
Efficient Preparation of 2-Bromo-6-lithiopyridine via Lithium? Bromine Exchange in Dichloromethane
Peterson MA & Mitchell JR
The Journal of Organic Chemistry, 62(23), 8237-8239 (1997)
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Collins JC, et al.
Tetrahedron Letters, 9(30), 3363-3366 (1968)
Effect of activated carbon content in TiO2-loaded activated carbon on photodegradation behaviors of dichloromethane.
Torimoto T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 103(1), 153-157 (1997)
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.