Documents
452882
Sigma-Aldrich
Borohydrure de sodium
greener alternative
powder, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Tétrahydruroborate de sodium
About This Item
Formule linéaire :
NaBH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
37.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
powder
Contient
0.45-0.70% Magnesium carbonate as anticaking agent
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤100 ppm Silica
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clé InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le borohydrure de sodium (NaBH4) est le borohydrure le plus facilement disponible. Il est synthétisé par réaction entre du méthylborate et de l′hydrure de sodium dans de l′huile minérale. Il est employé comme précurseur dans la production d′autres borohydrures métalliques. Diverses approches du contrôle qualitatif et quantitatif du borohydrure de sodium ont été détaillées. Le potentiel de NaBH4 à stocker mais aussi générer de l′hydrogène pour les piles à combustible a été investigué.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. L'efficacité énergétique de ce produit a été améliorée. Cliquez ici pour en savoir plus.
Application
Le borohydrure de sodium peut être utilisé comme agent réducteur dans les applications suivantes :        
  • préparation d'alcools saturés par la réduction de cétones et d'aldéhydes conjugués        
  • réduction de composés nitrés aromatiques en arylamines en présence de nickel de Raney        
  • synthèse d'amines secondaires par l'amination réductrice de cétones et d'aldéhydes en présence d'un catalyseur acide       
  • synthèse de δ et γ-lactones par la réduction d'anhydrides cycliques       
  • réduction chimiosélective de peptides et d'acides aminés N-protégés en alcools correspondants
Informations légales
ASCENSUS SPECIALTIES LLC
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Reductive amination of aldehydes and ketones catalyzed by deep eutectic solvent using sodium borohydride as a reducing agent
Saberi D, et al.
Journal of Molecular Liquids, 196, 208-210 (2014)
Analytical monitoring of sodium borohydride.
Sljukic B, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 5(4), 829-839 (2013)
Feng Geng et al.
Nanotechnology, 22(28), 285101-285101 (2011-06-10)
The treatment of ovarian cancer has traditionally been intractable, and required novel approaches to improve therapeutic efficiency. This paper reports that thio-glucose bound gold nanoparticles (Glu-GNPs) can be used as a sensitizer to enhance ovarian cancer radiotherapy. The human ovarian
Rapid, efficient and selective reduction of aromatic nitro compounds with sodium borohydride and Raney nickel
Pogorelic I, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 274(1-2), 202-207 (2007)
Pectin Nanostructure Visualization by Atomic Force Microscopy.
Pose S, et al.
Bio-protocol, 5(19) (2015)
Articles
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials