Y0000887
Cyclizine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Diphenylmethanol, Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyclizine
Fabricant/nom de marque
EDQM
pb
297-298 °C (lit.)
Pf
65-67 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Clé InChI
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2