1154015
USP
1-Methylpiperazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Methylpiperazine
1 110,00 $
About This Item
1 110,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Famille d'API
cyclizine
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
pb
138 °C (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Cyclizine Hydrochloride
- Cyclizine Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
88.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.5 °C - closed cup