PHG0004
BIS-TRIS
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2′,2″-nitrilotriéthanol, 2-Bis(2-hydroxyéthyl)amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyéthyl)amino-tris(hydroxyméthyl)méthane
446,00 $
About This Item
446,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
Plage de pH utile
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
Solubilité
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clé InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Programme M-Clarity
La qualité des tampons est capitale pour le succès des procédés biopharmaceutiques, car les tampons sont indispensables à presque toutes les étapes de la production.
Notre vaste gamme de matériaux de tampons, fabriqués sous les contrôles appropriés, est conçue sur mesure pour répondre à vos besoins. Des qualités non BPF pour les applications à faible risque jusqu'aux qualités BPF selon l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nos produits couvrent tous les besoins de votre processus de fabrication.
Application
Le Bis-Tris est utilisé dans une vaste gamme d′applications biologiques, par exemple les tampons de séparation de protéines, les milieux de culture, les séparations par électrophorèse et les formulations de réactifs de diagnostic.
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable