Principaux documents
137276
SAFC
BIS-TRIS
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2′,2″-nitrilotriéthanol, 2-Bis(2-hydroxyéthyl)amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyéthyl)amino-tris(hydroxyméthyl)méthane
100 G
446,00 $
3 X 100 G
1 526,00 $
1 KG
1 837,00 $
10 KG
11 682,00 $
25 KG
23 587,00 $
446,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 G
446,00 $
3 X 100 G
1 526,00 $
1 KG
1 837,00 $
10 KG
11 682,00 $
25 KG
23 587,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Beilstein:
2205275
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161705
446,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
Plage de pH utile
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
Solubilité
water: 0.1 M, clear, colorless
Adéquation
suitable for manufacturing use
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clé InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis Tris is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36 which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including protein separation buffers, cell culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable