14879
BIS-TRIS
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2′,2″-nitrilotriéthanol, 2-Bis(2-hydroxyéthyl)amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyéthyl)amino-tris(hydroxyméthyl)méthane
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
powder
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination
≤0.3%
Perte
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
9.5-11.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Plage de pH utile
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 280 nm Amax: 0.1
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clé InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable