Principaux documents
391335
Millipore
BIS-TRIS
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), suitable where a calcium phosphate-DNA complex formation is desirable
Synonyme(s) :
BIS-Tris, ULTROL® Grade, [ bis(2-Hydroxyethyl)imino]- tris(hydroxymethyl)methane, [bis(2-Hydroxyethyl)imino]-tris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥99% dry basis (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pKa (20 °C)
6.5
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
heavy metals: <3 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N(C(CO)(CO)CO)(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clé InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
A zwitterionic buffer that exhibits only a very small shift in dissociation constant with respect to temperature. Useful in the pH 5.8-7.3 range. Has a pKa of 6.50 at 25°C. Suitable for fractionation of hemoglobin.
Absorbance (100 mM, H2O, 280 nm):≤0.04.
An inert, zwitterionic buffer that exhibits only a very small shift in dissociation constant with respect to temperature (absorbance: <0.04 at 280 nm, 100 mM, H2O). Suitable for fractionation of hemoglobin. Has a pKa of 6.5 at 25°C.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Nealon, D.A., et al. 1980. Clin Chem.26, 1516.
Morin, L.G. 1977. Clin. Chem.23, 1569.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable