Principaux documents
M8439
SAFC
L-Méthionine
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide L-2-amino-4-(méthylthio)butanoïque, Acide (S)-2-amino-4-(méthylmercapto)butyrique
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.21
Beilstein:
1722294
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
Nomenclature NACRES :
NA.26
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
Pf
284 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Adéquation
suitable for manufacturing use
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Activité étrangère
cytotoxicity, tested
Chaîne SMILES 
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Pour obtenir la documentation technique d'un produit, rendez-vous sur la page du Support Clients et sélectionnez "Documentation sur un produit". Attention : la consultation de la documentation technique de ce produit nécessite la signature d'un accord de confidentialité et de non-divulgation.
Application
La L-méthionine est un acide aminé essentiel. Elle est utilisée comme constituant de milieux de culture pour la biofabrication à usage commercial de protéines recombinantes thérapeutiques et d′anticorps monoclonaux.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Geneviève Deblois et al.
Cancer discovery, 10(9), 1312-1329 (2020-06-18)
Tumor progression upon treatment arises from preexisting resistant cancer cells and/or adaptation of persister cancer cells committing to an expansion phase. Here, we show that evasion from viral mimicry response allows the growth of taxane-resistant triple-negative breast cancer (TNBC). This
Ronald O Ball et al.
The Journal of nutrition, 136(6 Suppl), 1682S-1693S (2006-05-17)
Sulfur amino acid metabolism has been receiving increased attention because of the link to chronic diseases such as cardiovascular disease, Alzheimer's disease, and diabetes. In addition, the role of cysteine and optimal intakes for physiological substrates such as glutathione are
Eline van Meel et al.
BMC medical genetics, 14, 106-106 (2013-10-10)
Methionyl-tRNA synthetase (MARS) catalyzes the ligation of methionine to its cognate transfer RNA and therefore plays an essential role in protein biosynthesis. We used exome sequencing, aminoacylation assays, homology modeling, and immuno-isolation of transfected MARS to identify and characterize mutations
Andor W J M Glaudemans et al.
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 40(4), 615-635 (2012-12-13)
(11)C-methionine (MET) is the most popular amino acid tracer used in PET imaging of brain tumours. Because of its characteristics, MET PET provides a high detection rate of brain tumours and good lesion delineation. This review focuses on the role
Camilla Schalin-Jäntti et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 54(5), 739-747 (2013-04-05)
All patients with primary hyperparathyroidism should undergo localization studies before reoperation, but it is not known which method is most accurate. The purpose of this prospective study was to compare the performance of planar scintigraphy with (123)I/(99m)Tc-sestamibi, (99m)Tc-sestamibi SPECT (SPECT/CT)