Principaux documents
20-201
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail I
solid, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
Mélange d'inhibiteurs de protéases
1 VIAL
369,00 $
369,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
369,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
369,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Cocktail d'inhibiteurs de protéases I, The Protease Inhibitor Cocktail I controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
dry ice
Application
Produit généralement utilisé pour inhiber les protéases à sérine, à cystéine, les protéases aspartiques, et les métalloprotéases.
Forme physique
AEBSF 2 mM, EDTA 1 mM, bestatine 130 μM, E-64 14 μM, leupeptine 1 μM, aprotinine 0,3 μM pour une reconstitution dans 100 ml de tampon ; produit fourni sous forme de poudre lyophilisée.
Stockage et stabilité
5 ans à -20°C.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
The possible causes and potential remedies for challenges encountered in the immunoprecipitation-Western blot technique, which consists of cell lysis, formation of the antibody-antigen (immune) complex, precipitation of the immune complexes, and analysis by Western blotting.