Principaux documents
E1014
Millipore
Nucléase Benzonase®
≥250 units/μL, ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Endonucléase from Serratia marcescens
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
Serratia marcescens
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
30 kDa
Concentration
≥250 units/μL
Application(s)
research use
Activité étrangère
protease, essentially free
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
La nucléase Benzonase® est une endonucléase génétiquement modifiée extrêmement efficace issue de Serratia marcescens. Ce dimère protéique doté de deux ponts disulfure cruciaux est capable d'attaquer et de dégrader toutes les formes d'ADN et d'ARN (simple brin, double brin, linéaire et circulaire) en conditions opératoires très variées. La nucléase Benzonase® a la capacité d'éliminer les acides nucléiques et d'améliorer la pureté et la qualité des échantillons protéiques.
Application
La nucléase Benzonase® a été utilisée : dans un tampon de lyse C glacé pour digérer de l'ADN et de l'ARN et contribuer à la libération complète de toutes les protéines nucléaires, dans une étape d'immunoprécipitation pour libérer les complexes protéiques présents dans le nucléoplasme et la chromatine, comme supplément dans un tampon RIPA pour fractionner des cellules SHSY5Y en vue d'une immunoprécipitation, pour éliminer les acides nucléiques résiduels d'anneaux aortiques dans une méthode de décellularisation.
Pour l'élimination des acides nucléiques présents dans les échantillons protéiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La nucléase Benzonase® peut digérer entièrement les acides nucléiques en donnant des oligonucléotides à extrémité 5′-monophosphate de 3 à 5 bases de long, ce qui en fait un outil idéal pour éliminer les acides nucléiques mélangés aux protéines recombinantes et pour les applications nécessitant une digestion complète des acides nucléiques. En plus de réduire la viscosité des extraits protéiques et d'empêcher les cellules de s'agglutiner, prétraiter les échantillons protéiques avec la nucléase Benzonase® améliore grandement leur résolution en électrophorèse sur gel en 2D grâce à la suppression des éventuels acides nucléiques liés. Cette enzyme polyvalente est capable de digérer l'ADN et l'ARN natifs ainsi que leurs formes dénaturées par voie thermique, l'activité de l'enzyme étant maximale entre pH 8,0 et pH 9,2. La nucléase Benzonase® permet d'éliminer l'ADN des cellules hôtes présent dans les échantillons de microbiome. Dans de nombreux cas, les échantillons de microbiome (salive ou peau par exemple) contiennent un pourcentage élevé d'ADN des cellules hôtes qui interfère avec les résultats en aval. Nos experts ont montré que réduire la quantité de l'ADN issu des celles hôtes permet d'abaisser le coût du séquençage tout en augmentant et en améliorant les données. Les données expérimentales sont disponibles dans l'article technique : Benzonase® Nuclease for Microbiome Workflows.
Digère l′ADN et l′ARN endogènes ou dénaturés par voie thermique.
Caractéristiques et avantages
  • Déplétion de l'ADN des cellules hôtes présent dans les échantillons de microbiome.
  • Digestion efficace des acides nucléiques dans diverses procédures.
  • Réduction de la viscosité durant l'extraction de protéines.
Définition de l'unité
Δ
Forme physique
Informations légales
La nucléase Benzonase® est fournie par Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) et/ou ses filiales.
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
The involvement of tau in nucleolar transcription and the stress response
Maina M.B., et al.
Acta Neuropathologica Communications, 6(70) (2018)
Sequential fractionation and isolation of subcellular proteins from tissue or cultured cells
Baghirova S, et al.
MethodsX, 2, 440-445 (2015)
Characterization of Laminins in Healthy Human Aortic Valves and a Modified Decellularized Rat Scaffold
Granath C, et al.
BioResearch Open Access, 9(1) (2020)
DONSON facilitates Cdc45 and GINS chromatin association and is essential for DNA replication initiation
Kingsley G, et al.
Nucleic Acids Research, 51(18), 9748?9763-9748?9763 (2023)
Jos J M Drabbels et al.
Blood, 118(19), e149-e155 (2011-09-21)
Microchimerism is defined by the presence of low levels of nonhost cells in a person. We developed a reliable method for separating viable microchimeric cells from the host environment. For flow cytometric cell sorting, HLA antigens were targeted with human
Articles
Benzonase® Nuclease for reducing host DNA in microbiome workflows and enhancing taxa identification.
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
The field of proteomics is continually looking for new ways to investigate protein dynamics within complex biological samples. Recently, many researchers have begun to use RNA interference (RNAi) as a method of manipulating protein levels within their samples, but the ability to accurately determine these protein amounts remains a challenge. Fortunately, over the past decade, the field of proteomics has witnessed significant advances in the area of mass spectrometry. These advances, both in instrumentation and methodology, are providing researchers with sensitive assays for both identification and quantification of proteins within complex samples. This discussion will highlight some of these methodologies, namely the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Contenu apparenté
The use of Benzonase® endonuclease can significantly reduce the levels of DNA by more than 100,000-fold while also reducing viscosity and protecting downstream equipment from DNA fouling. However, optimization strategies and DoE are critical when it comes to reducing DNA in your process. Setting up a DoE for your Benzonase® endonuclease application can help you find the optimal operation conditions that deliver the required DNA clearance from your process.