N6514
Neuraminidase from Vibrio cholerae
Type II, buffered aqueous solution, 8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
Synonyme(s) :
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Vibrio cholerae
Niveau de qualité
Type
Type II
Forme
buffered aqueous solution
Activité spécifique
8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
Activité étrangère
Protease and NAN-aldolase, present
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Qualité
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Protocoles
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.