M8639
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
fluorogenic, ≥95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-neuraminic acid sodium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
product name
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate, ≥95% (HPLC)
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.[H]C(O)(CO)[C@]([H])(O)[C@@H]1OC(C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C21H25NO11.Na.H2O/c1-9-5-16(27)31-15-6-11(3-4-12(9)15)32-21(20(29)30)7-13(25)17(22-10(2)24)19(33-21)18(28)14(26)8-23;;/h3-6,13-14,17-19,23,25-26,28H,7-8H2,1-2H3,(H,22,24)(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14?,17+,18?,19+,21+;;/m0../s1
Clé InChI
NSQMRVBWXQQIKF-NVRWCLOTSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.