N3001
Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VI, lyophilized powder, 6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA), 2-10 units/mg protein (mucin)
Synonyme(s) :
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
419,00 $
About This Item
419,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Clostridium perfringens str. 13
Niveau de qualité
Type
Type VI
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
2-10 units/mg protein (mucin)
6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA)
Composition
Protein, ≥50% biuret
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Protocoles
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.