MilliporeSigma
Passer à
B4666
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
≥90%, powder
Synonyme(s) :
X-NeuNAc
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
2 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
330,00 $
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 190,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C19H21BrClN2O9Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
559.72
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22BrClN2O9.Na.H/c1-7(25)23-15-10(26)4-19(18(29)30,32-17(15)16(28)11(27)6-24)31-12-5-22-9-3-2-8(20)14(21)13(9)12;;/h2-3,5,10-11,15-17,22,24,26-28H,4,6H2,1H3,(H,23,25)(H,29,30);;
InChI key
QOSVDASAURDXES-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for neuraminidase
Application
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt has been used as a substrate for determining the neuraminidase enzymatic activity of
  • avian mycoplasma samples
  • Ornithobacterium rhinotracheale, a poultry pathogen
  • canine mycoplasma samples
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
B5285M8639N1516
assay
≥90%
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c