11080725001
Roche
Neuraminidase (Sialidase)
from Vibrio cholerae
Synonyme(s) :
Salidase
143,00 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
About This Item
143,00 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
Vibrio cholerae
Niveau de qualité
Forme
solution
Poids mol.
~95 kDa
Conditionnement
pkg of 1 U
Fabricant/nom de marque
Roche
pH optimal
5.5-6.2
Adéquation
suitable for ELISA applications
Application(s)
life science and biopharma
sample preparation
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Application
Définition de l'unité
10 mM N-acetyl-neuraminosyl-D-lactose, 50 mM sodium acetate, 4 mM calcium chloride, bovine serum albumin, 100 μg/ml, pH 5.5. The activity is determined by measuring the released D-lactose using the β-galactosidase/galactose dehydrogenase method. Under the same conditions, 1 μmol N-acetylneuraminic acid per min is split off from human acid α1-glycoprotein (10 mg/ml incubation mixture) by 1 U neuraminidase. Released N-acetyl-neuraminic acid can be determined using, for example, the thiobarbituric acid method.
Forme physique
Note: The serum used for this preparation was tested for HBs antigen and for the presence of antibodies to HIV-1, HIV-2, HCV, and found to be negative, according to the current quality control procedures.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Neuraminidase can be used to cleave sialic acids from proteins. In this protocol, the enzyme from Vibrio cholerae is used on fixed cells.