480716
α2-3,6,8,9-Neuraminidase, Arthrobacter ureafaciens, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
α2-3,6,8,9-Neuraminidase, Arthrobacter ureafaciens, Recombinant, E. coli, N-Acetylneuraminyl Hydrolase, Sialidase
558,00 $
About This Item
558,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Description
RTECS - QQ3450000
Forme
liquid
Activité spécifique
≥40 units/mg protein
≥5 units/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Roggentin, P., et al. 1995. Biol. Chem. Hoppe Seyler 376, 569
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable