MilliporeSigma
Passer à
D9050
N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid
≥93% (TLC)
Synonyme(s) :
2,3-Dehydro-2-deoxy-N-acetylneuraminic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
229,00 $
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
398,00 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
784,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-550-7
Beilstein/REAXYS Number:
8722455
MDL number:
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
assay
≥93% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 40.8 to 51.0 °, c = 0.66% (w/v) in water
color
white
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO8/c1-4(14)12-8-5(15)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-13/h2,5-6,8-10,13,15-17H,3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
InChI key
JINJZWSZQKHCIP-UFGQHTETSA-N
Application
N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid (NADNA), a specific endogenous neuraminidase (NEU) inhibitor, may be used to study the roles of endogenous neuraminidase in the development and function of neural processes and pathways as well as other processes that depend upon sialylation-desialylation cycles. [1][2]
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of bacterial, viral and animal neuraminidase (sialidase).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
110138D1133T2144
assay
≥93% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥93% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: ≥10 mg/mL
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe