Documents
D4540
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
506008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.71
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
cryopreservation: suitable
Impuretés
<0.1% water (Karl Fischer)
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible (completely)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Le diméthylsulfoxyde a été utilisé :
  • Dans la préparation de bisphénol A (BPA).
  • Dans un test de prolifération cellulaire (test au MTT).
  • Dans un test de chimiosensibilité.
  • Comme véhicule de contrôle dans toutes les expériences du type étude de l′apoptose.
  • Dans une étude sur l′éthoxyrésorufine-O-dééthylation (EROD).
Actions biochimiques/physiologiques
Le DMSO (diméthylsulfoxyde), un solvant organique, présente plusieurs propriétés pharmaceutiques : il est notamment analgésique, diurétique, bactériostatique, anti-inflammatoire, vasodilatateur, il pénètre les membranes et il a des effets inhibiteurs sur la cholinestérase. C′est un sous-produit de l′industrie du bois, et il est utilisé comme solvant industriel. Le DMSO sert également d′agent thérapeutique dans le traitement de la cystite interstitielle et de l′arthrite.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pharmacotherapy of joint and tendon disease
Equine Sports Medicine and Surgery E-Book: Basic and clinical sciences of the equine athlete, 473-473 (2013)
Curcumin promotes apoptosis, increases chemosensitivity, and inhibits nuclear factor kappaB in esophageal adenocarcinoma
Hartojo W, et al.
Translational Oncology, 3(2), 99-108 (2010)
Herbal and nutritional supplements for painful conditions
Pain Procedures in Clinical Practice, 187-204 (2011)
Modeling of cancer metastasis and drug resistance via biomimetic nano-cilia and microfluidics
Kuo C T, et al.
Biomaterials, 35(5), 1562-1571 (2014)
Evaluation of the sub-lethal toxicity of Cu, Pb, bisphenol A and polychlorinated biphenyl to the marine dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides
Ebenezer V and Ki J S
Algae, 27(1), 63-63 (2012)
Articles
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.