Key Documents
20-139
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
Synonyme(s) :
DMSO
About This Item
Code UNSPSC :
12191502
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Domaine de recherche
Tous
À utiliser pour diluer les composés.
Forme physique
Diméthylsulfoxyde
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup