Principaux documents
41639
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Beilstein:
506008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité:
for molecular biology
Essai:
≥99.5% (GC)
pb:
189 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Impuretés
Dnases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
Résidus d'évap.
≤0.005%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible (completely)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
λ
neat
Absorption UV
λ: 280 nm Amax: 0.22
Adéquation
suitable for molecular biology
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est un solvant aprotique efficace. C'est un produit incolore, inodore et hygroscopique. Le DMSO augmente la perméabilité de divers perméants hydrophiles et lipophiles. C'est l'un des solvants couramment utilisés dans le laboratoire.
Application
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) a été utilisé comme véhicule de composés à tester dans diverses études expérimentales. Il a également été utilisé comme solvant dans le protocole d'agrégation de l'amyloïdeβ (Aβ) pour la resolubilisation du peptide en vue de maintenir son état dissocié.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Autres remarques
Transfert génique assisté par polybrène/DMSO
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
R Aubin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 7, 35-43 (1991-01-01)
Efforts to expand the current repertory of cell types amenable to transfection have often been thwarted by a common obstacle-namely, the low tolerance displayed by the recipient cells toward the gene-transfer regimen itself. As a result, several laboratories have turned
Developmental toxicity assay using high content screening of zebrafish embryos
Lantz-McPeak S, et al.
Journal of Applied Toxicology, 35(3), 261-272 (2015)
Topical and Transdermal Drug Delivery
Handbook of non-invasive drug delivery systems: science and technology (2009)
The use of dimethylsulfoxide as a vehicle in cell culture experiments using ovarian carcinoma cell lines
Rodriguez-Burford C, et al.
Biotechniques, 78(1), 17-21 (2003)
Amyloid beta oligomers induce neuronal elasticity changes in age-dependent manner: a force spectroscopy study on living hippocampal neurons
Ungureanu A, et al.
Scientific reports, 6, 25841-25841 (2016)