C6164
Milieu de congélation cellulaire au DMSO 1×
sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
cryopreservation medium
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Protocoles
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.