C8267
Huile de maïs
delivery vehicle for fat-soluble compounds
Synonyme(s) :
Huile de maïs
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
maize
Niveau de qualité
Forme
liquid
Couleur
very faintly yellow to yellow
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
life science and biopharma
sample preparation
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
oils
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
L'huile de maïs, une huile végétale hautement insaturée extraite de germe de maïs, est un composé chimique polyvalent énormément utilisé dans la recherche en biochimie. Elle peut servir de véhicule de transport/administration pour les composés liposolubles comme les toxines, et comme agent glissant dans la recherche sur les excipients. L'huile de maïs est riche en matières grasses polyinsaturées, dont les acides gras oméga-6 et oméga-3 selon un rapport de 2/1. En outre, associée à des tensioactifs et des polymères gélifiants, elle est employée dans la recherche en formulation pour développer des vaccins à usage vétérinaire.
Application
L′huile de maïs a servi de vecteur d′administration de composés liposolubles, notamment des toxines, dans des applications de recherche. Elle a également été utilisée pour administrer du tamoxifène (TAM) à des souris, de la curcumine à des rats et du [3H]rétinol à des souris.
L′huile de maïs a servi de vecteur d′administration de composés liposolubles, notamment des toxines, dans des applications de recherche.
Caractéristiques et avantages
- Produit pouvant être utilisé dans la recherche en métabolomique, en biochimie et en formulation.
- Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
489.2 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
254 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protective effects of curcumin supplementation on intestinal ischemia reperfusion injury
Phytomedicine, 20(10), 844-848 (2013)
Content of fatty acids in corn (Zea mays L.) oil from Ecuador
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 10, 150-153 (2017)
Stem cells and development, 25(23), 1801-1807 (2016-10-21)
Repair of calvarial bony defects remains challenging for craniofacial surgeons. Injury experiments on animal calvarial bones are widely used to study healing mechanisms and test tissue engineering approaches. Previously, we identified Gli1+ cells within the calvarial sutures as stem cells
Effects of Repeated Intraperitoneal Injection of Pharmaceutical-grade and Nonpharmaceutical-grade Corn Oil in Female C57BL/6J Mice
Journal of the American Association For Laboratory Animal Science, 56(6), 779-785 (2017)
Increasing adult hippocampal neurogenesis is sufficient to reduce anxiety and depression-like behaviors
Neuropsychopharmacology, 40(10), 2368-2368 (2015)