Documents
276855
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
anhydrous, ≥99.9%
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
506008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Impuretés
<0.005% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible (completely)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le diméthylsulfoxyde est un solvant protique apolaire généralement utilisé comme milieu de réaction et réactif dans les réactions organiques.
Application
Le diméthylsulfoxyde peut être utilisé comme oxydant dans la conversion d′isonitriles en isocyanates. Le DMSO activé par le chlorure d′oxalyle peut être employé dans l′oxydation d′alcools à longue chaîne en carbonyles.
Conditionnement
18 l, 200 l conditionnés en récipients en acier inoxydable Pure-Pac® ; 100 ml, 250 ml, 1 l, 2 l, 6 × 1 l conditionnés en flacons Sure/Seal®.
Voir nos options de récipients consignés.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Autres remarques
L'article réf. 276855-4X2L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 276855-2L (article physiquement identique et possédant exactement les mêmes spécifications).
Les récipients Pure-Pac® II requièrent l'utilisation de coupleurs de vanne Macro de Micro Matic, réf. Z560723, pour la distribution des solvants.
Pour en savoir plus sur la miscibilité du diméthylsulfoxyde, veuillez suivre le lien suivant :
Tableau de miscibilité du diméthylsulfoxyde
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A Practical Synthesis of Isocyanates from Isonitriles: Ethyl 2-Isocyanatoacetate
Hoang VLe and Ganem B
Organic Syntheses, 89, 404-404 (2012)
Dimethyl sulfoxide oxidations.
Epstein WW & Sweat FW.
Organic Syntheses, 67(3), 247-260 (1967)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals
Royal Society of Chemistry null
Oxidation of long-chain and related alcohols to carbonyls by dimethyl sulfoxide" activated" by oxalyl chloride.
Mancuso AJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(12), 2480-2482 (1978)
Young-Keun Yang et al.
Nature protocols, 2(7), 1740-1745 (2007-07-21)
This protocol describes detailed procedures for the preparation of a rhodamine-based mercury probe and for its applications to the detection of mercury in cells and vertebrate organisms. The mercury probe 1, which is prepared in two steps from rhodamine 6G
Articles
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.