Documents
34869
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
506008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
Transmittance
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est un solvant organique polaire. Le DMSO activé par divers électrophiles (chlorure d′oxalyle) a été utilisé pour oxyder différents alcools (primaires, secondaires, allyliques, benzyliques, encombrés et bicycliques). Il se forme des produits de réaction du type composés carbonylés. Du fait de sa plus grande stabilité, il a été proposé comme alternative au méthylcellosolve utilisé comme solvant dans la réaction à la ninhydrine.
Application
Convient pour la HPLC, la spectrophotométrie et les analyses environnementales
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la miscibilité du diméthylsulfoxyde, veuillez consulter le lien suivant :
Tableau relatif à la miscibilité du diméthylsulfoxyde
Remarque importante
  • La production de la référence 34869-4X2.5l cessera bientôt. Veuillez vous reporter sur la référence 34869-2.5l (en flacon individuel) qui est physiquement identique et possède exactement les mêmes spécifications.
  • La production de la référence 34869-6X1l cessera bientôt. Veuillez vous reporter sur la référence 34869-1l (en flacon individuel) qui est physiquement identique et possède exactement les mêmes spécifications.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Oxidation of alcohols by ?activated? dimethyl sulfoxide. A preparative, steric and mechanistic study.
Omura K and Swern D.
Tetrahedron, 34(11), 1651-1660 (1978)
A RAPID PERMETHYLATION OF GLYCOLIPID, AND POLYSACCHARIDE CATALYZED BY METHYLSULFINYL CARBANION IN DIMETHYL SULFOXIDE.
S HAKOMORI
Journal of biochemistry, 55, 205-208 (1964-02-01)
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)
Phillip McDonagh et al.
Veterinary microbiology, 174(3-4), 438-447 (2014-12-04)
Feline infectious peritonitis (FIP), a feline coronavirus (FCoV) induced disease, is almost invariably fatal with median life expectancy measured in days. Current treatment options are, at best, palliative. The objectives of this study were to evaluate a panel of nineteen
C F Brayton
The Cornell veterinarian, 76(1), 61-90 (1986-01-01)
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a very simple compound that has stimulated much controversy in the scientific and popular literature. Fig. 1 It is an aprotic solvent. Therapeutic and toxic agents that are not soluble in water are often soluble in