P2317
10X PCR Buffer without MgCl2
Optimized for routine PCR without MgCl2
Synonyme(s) :
Magnesium-free PCR buffer
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- This product is tested for the absence of DNase and RNase.
- Suitable for use with magnesium chloride.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.