MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
A7888
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, suitable for RIA, pH 5.2, ≥96%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Qualité
RIA grade
suitable for RIA
Essai
≥96%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
blood typing: suitable
Perte
≤5%
pH
5.2
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Adéquation
suitable for insulin RIA procedures
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
L′albumine de sérum bovin (BSA) est une protéine de 66 kDa constituée de trois domaines comportant chacun deux sous-domaines. C′est une protéine globulaire à hélices α, non glycosylée.
Application
L′albumine sérique bovine a été utilisée :
  • comme agent de blocage dans les tests ELISA (154)
  • comme constituant du milieu Dulbecco PBS pour la culture des follicules pré-antraux (155)
  • comme constituant du milieu tamponné au Tris (mTBM) pour l′insémination des ovocytes (156)
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
L′albumine de sérum bovin (BSA) joue un rôle de transporteur de médicaments, d′hormones et d′acides gras. Elle est utilisée comme agent de blocage dans les tests ELISA pour éviter la liaison non spécifique des antigènes et anticorps aux plaques de microtitration. Les résidus cystéine et tyrosine de la BSA ont une haute affinité pour la liaison des métaux.
Caractéristiques et avantages
  • Fractionnement par choc thermique
  • Compatible avec les procédures de dosage radio-immunologique.
Attention
Peut produire un blanc pour l′insuline jusqu′à 0,1 μunités par mg dans certaines procédures.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Préparée selon un procédé de fractionnement par choc thermique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lara Vlietstra et al.
PloS one, 14(6), e0217462-e0217462 (2019-06-07)
To determine if there is an association between sarcopenia, physical function and self-reported fatigue in osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA). A cross-sectional analysis of measurements from a cohort of 157 participants with OA or RA was performed. The relationship
Yankel Chekli et al.
Scientific reports, 10(1), 15791-15791 (2020-09-27)
Bacterial proteins exported to the cell surface play key cellular functions. However, despite the interest to study the localisation of surface proteins such as adhesins, transporters or hydrolases, monitoring their dynamics in live imaging remains challenging, due to the limited
K B Cullberg et al.
Nutrition & diabetes, 4, e113-e113 (2014-03-26)
High levels of free fatty acids (FFA) have been suggested to be one of the underlying mechanisms for adipose tissue (AT) inflammation and dysfunction in obesity. Human AT produces several adipokines including monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), which are involved in
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and blocking with bovine serum albumin (BSA)?not all BSAs are alike
Xiao Y and Isaacs SN
Journal of Immunological Methods, 384(1-2), 148-151 (2012)
Sampada Chande et al.
Scientific reports, 10(1), 3069-3069 (2020-02-23)
Low blood phosphate (Pi) reduces muscle function in hypophosphatemic disorders. Which Pi transporters are required and whether hormonal changes due to hypophosphatemia contribute to muscle function is unknown. To address these questions we generated a series of conditional knockout mice