MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Principaux documents
A0281
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
10 G
1 500,00 $
100 G
2 820,00 $
1 500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
1 500,00 $
100 G
2 820,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
1 500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
bovine
Essai
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
cold ethanol and heatshock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Impuretés
essentially globulin free
≤0.01% Fatty acids
pH
7
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Bovine serum albumin (BSA) is a plasma protein with a calculated molecular weight (MW) of 66,430 Daltons (Da). The major protein in bovine serum, BSA assists in regulation of blood colloidal osmotic pressure. BSA is used in different applications such as immunochemistry, protein quantitation, and cell culture.
This BSA product is specifically tested for the following properties:
  • very low FA content / essentially fatty acid free
  • low globulin content / essentially globulin free
Application
BSA is a known fatty acid (FA) carrier. Thus when BSA is used specifically in cell culture, control over specific FA′s used to culture cell lines is important, because different cell lines can be variably sensitive to particular fatty acids. Fatty acid-free BSA thus is useful for cell culture work, where the specific FA content must be stringently controlled, so that researchers can control the specific fatty acids needed for their particular cell lines. Fatty acid-free albumin also allows for optimal and maximum binding sites for the specific fatty acids that researchers wish to use in their particular cell culture experiments. Use of FA-free BSA also addresses concerns about endogenous FA′s potentially in non-FA-free BSA.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Caractéristiques et avantages
  • Essentially fatty acid-free
  • Essentially globulin-free
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Viviana I Risca et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(8), 2913-2918 (2012-02-07)
Mechanical cues affect many important biological processes in metazoan cells, such as migration, proliferation, and differentiation. Such cues are thought to be detected by specialized mechanosensing molecules linked to the cytoskeleton, an intracellular network of protein filaments that provide mechanical
Bidur Paudel et al.
Biology of reproduction, 100(2), 440-454 (2018-09-22)
Mammalian sperm undergo a series of biochemical and physiological changes collectively known as capacitation in order to acquire the ability to fertilize. Although the increase in phosphorylation associated with mouse sperm capacitation is well established, the identity of the proteins
Cheryl M Zajd et al.
Frontiers in immunology, 11, 269-269 (2020-03-11)
Macrophages are a heterogeneous and plastic population of cells whose phenotype changes in response to their environment. Macrophage biologists utilize peritoneal (pMAC) and bone marrow-derived macrophages (BMDM) for in vitro studies. Given that pMACs mature in vivo while BMDM are
Felipe A Navarrete et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 262-262 (2019-11-22)
To become fertile, mammalian sperm must undergo a series of biochemical and physiological changes known as capacitation. These changes involve crosstalk between metabolic and signaling pathways and can be recapitulated in vitro. In this work, sperm were incubated in the
Stephanie Moore et al.
Journal of chromatography. A, 1476, 1-8 (2016-11-24)
Despite the developments for faster liquid chromatographic and mass spectral detection techniques, the standard in-solution protein digestion for proteomic analyses has remained relatively unchanged. The typical in-solution trypsin protein digestion is usually the slowest part of the workflow, albeit one
Contenu apparenté
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.