MilliporeSigma
Passer à
A4378
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, 1× crystallized, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
91,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 180,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 950,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable
91,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
quality
crystallized
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Serum albumin is a reliable prognostic indicator for liver disease. Oxidative damage of albumin is associated with advanced liver disease.
Application
Bovine Serum Albumin has been:
  • as an additive in washout solution and fluorescent dye solution[1]
  • as a supplement in Waymouth medium and modified essential medium-α (MEMα )
  • in plant extract for the protein precipitation test
  • as a component in Ringer′s solution to rinse the retinal tissue
Biochem/physiol Actions
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Preparation Note
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Often referred to as Cohn fraction V; this product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method. Further purified by a proprietary crystallization method
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A3608A2153A3733
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe